Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Fournisseur: Biotium
20231 20231-1
20231.EA 359 EUR InStock
20231. 20231-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité