Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (CF®640R)
Fournisseur: Biotium
20237.EA 544 EUR InStock
20237.
Anti-6X His tag Mouse Monoclonal Antibody (CF®640R)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: 6X His tag (6X His tag)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: CF® 640R Dye
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité