Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (CF®594)
Fournisseur: Biotium
20239.EA 544 EUR InStock
20239.
Anti-HA tag Rabbit Polyclonal Antibody (CF®594)
Anticorps
Type: Tag
Antigen: HA tag (HA tag)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 594 Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité