Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 680)
Fournisseur: Biotium
20241 20241-1
20241.EA 368 EUR InStock
20241. 20241-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 680)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig) (guinea pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 680 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité