Anti-IgG1 Goat Polyclonal Antibody (CF™ 594)
Fournisseur: Biotium
20249 20249-1
20249.EA 385 EUR InStock
20249. 20249-1
Anti-IgG1 Goat Polyclonal Antibody (CF™ 594)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 594 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité