Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Fournisseur: Biotium
20276 20276-1
20276.EA 359 EUR InStock
20276. 20276-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 555)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Guinea pig) (guinea pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 555 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité