Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 647)
Fournisseur: Biotium
20280 20280-1
20280.EA 359 EUR InStock
20280. 20280-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 647)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 647 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité