Anti-IgG Bovine Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Fournisseur: Biotium
20294.EA 347 EUR InStock
20294. 20294-1
Anti-IgG Bovine Polyclonal Antibody (CF™ 568)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Goat) (goat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 568 Dye
Epitope:
Host: Bovine
Isotype: none
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité