Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Fournisseur: Biotium
20305.EA 347 EUR InStock
20305. 20305-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Mouse) (mouse IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 543 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité