Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Fournisseur: Biotium
20314 20314-1
20314.EA 359 EUR InStock
20314. 20314-1
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Goat) (goat IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 543 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Goat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité