Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Fournisseur: Biotium
20318-1EA 144 EUR InStock
20318-1 20318.
Anti-IgG Donkey Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 543 Dye
Epitope:
Host: Donkey
Isotype: none
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité