Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Fournisseur: Biotium
20323 20323-1
20323.EA 359 EUR InStock
20323. 20323-1
Anti-IgG Rabbit Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Sheep) (sheep IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 543 Dye
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Sheep
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité