Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Fournisseur: Biotium
20324 20324-1
20324.EA 300 EUR InStock
20324. 20324-1
Anti-IgG Goat Polyclonal Antibody (CF™ 543)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG (Pig) (pig IgG)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: CF® 543 Dye
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Pig
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité