Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-3]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1028EA 550 EUR InStock
BSBTMA1028
Anti-c-Myc Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-3]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for c-Myc, v-myc myelocytomatosis viral oncogene homolog (avian) (MYC) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: c-Myc
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité