Anti-Cyclin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CY-28]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1032EA 550 EUR InStock
BSBTMA1032
Anti-Cyclin A Mouse Monoclonal Antibody [clone: CY-28]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Cyclin A, cyclin A2 (CCNA2) detection. Tested with WB, ICC in Human;mouse. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Cyclin A
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité