Anti-GAP43 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GAP-8A12]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1042EA 550 EUR InStock
BSBTMA1042
Anti-GAP43 Mouse Monoclonal Antibody [clone: GAP-8A12]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for GAP43, growth associated protein 43 (GAP43) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human; mouse; rat; chicken; snake. No cross reactivity with otherproteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: GAP43
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité