Anti-MAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MP-2]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1057EA 550 EUR InStock
BSBTMA1057
Anti-MAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MP-2]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for MAP2, microtubule-associated protein 2 (MAP2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;mouse;rat. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: MAP2
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité