Anti-Myosin (Skeletal, Fast) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-38]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1063EA 550 EUR InStock
BSBTMA1063
Anti-Myosin (Skeletal, Fast) Mouse Monoclonal Antibody [clone: MY-38]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Myosin (Skeletal, Fast), myosin, heavy chain 1, skeletal muscle, adult; myosin, heavy chain 2, skeletal muscle, adult (MYH1; MYH2) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;mouse;rat;rabbit. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Myosin (Skeletal, Fast)
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité