Anti-N-Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: NC-17]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1067EA 550 EUR InStock
BSBTMA1067
Anti-N-Cadherin Mouse Monoclonal Antibody [clone: NC-17]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for N-Cadherin, cadherin 2, type 1, N-cadherin (neuronal) (CDH2) detection. Tested with WB, IHC-F in Human;mouse;rat;rabbit;chicken. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: N-Cadherin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Rabbit, Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité