Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-53]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1078EA 550 EUR InStock
BSBTMA1078
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IMD-53]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for p53, tumor protein p53 (TP53) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F, ICC in Human. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité