Anti-Tau Mouse Monoclonal Antibody [clone: TAU-93]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1093EA 550 EUR InStock
BSBTMA1093
Anti-Tau Mouse Monoclonal Antibody [clone: TAU-93]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Tau, microtubule-associated protein tau (MAPT) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;mouse;rat. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Tau
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Bovine
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité