Anti-Tropomyosin Mouse Monoclonal Antibody [clone: TM-36]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1096EA 550 EUR InStock
BSBTMA1096
Anti-Tropomyosin Mouse Monoclonal Antibody [clone: TM-36]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Tropomyosin (36 kD) detection. Tested with WB, IHC-F in Human;rabbit;chicken. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Tropomyosin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Human, Rabbit, Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité