Anti-Troponin T Mouse Monoclonal Antibody [clone: TT-98]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1098EA 550 EUR InStock
BSBTMA1098
Anti-Troponin T Mouse Monoclonal Antibody [clone: TT-98]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Troponin T, troponin T type 1 (skeletal, slow); troponin T type 2 (cardiac); troponin T type 3 (skeletal, fast) (TNNT1; TNNT2; TNNT3) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human;mouse;rat;rabbit;chicken. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Troponin T
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Rat, Rabbit, Chicken
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité