Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Tyrosine Hydroxylase Mouse Monoclonal Antibody [clone: TH-100]

Fournisseur: Boster
BSBTMA1100EA 550 EUR InStock
BSBTMA1100
Anti-Tyrosine Hydroxylase Mouse Monoclonal Antibody [clone: TH-100]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Tyrosine Hydroxylase, tyrosine hydroxylase (TH) detection. Tested with WB, IHC-P, IHC-F in Human;rat;rabbit. No cross reactivity with other proteins.

Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.

If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.

Type: Primary
Antigen: Tyrosine Hydroxylase
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rat, Rabbit

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité