Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [clone: VMT-24]
Fournisseur: Boster
BSBTMA1102EA 550 EUR InStock
BSBTMA1102
Anti-Vimentin Mouse Monoclonal Antibody [clone: VMT-24]
Anticorps
Mouse IgG monoclonal antibody for Vimentin, vimentin (VIM) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;rat. No cross reactivity with other proteins.
Reconstitute with 1,2% sodium acetate or neutral PBS.
If 1 ml of PBS is used, the antibody concentration will be 100 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Vimentin
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human, Rabbit, Pig, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité