Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BDNF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA1014EA 550 EUR InStock
BSBTPA1014
Anti-BDNF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Brain-derived neurotrophic factor(BDNF) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Brain derived neurotrophic factor(BDNF) is a member of the neurotrophin family of growth factors that includes NGF, NT3, and NT4. BDNF is a prosurvival factor induced by cortical neurons that is necessary for survival of striatal neurons in the brain. BDNF is expressed within peripheral ganglia and is not restricted to neuronal target fields. BDNF has been purified and shown to reduce the amount of naturally occurring neuronal cell death in portions of the peripheral nervous system.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: BDNF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité