Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA1078EA 550 EUR InStock
BSBTPA1078
Anti-TIMP4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Metalloproteinase inhibitor 4(TIMP4) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

The tissue inhibitors of metalloproteinases(TIMPs) inhibit matrix metalloproteinases(MMPs), a group of peptidases involved in degradation of the extracellular matrix. TIMP4 gene contains 5 exons that span 6 kb of genomic DNA. The gene is expressed as a 1.4-kb transcript abundant in heart and present at low levels in several other tissues. expressed TIMP4 inhibits MMPs in vitro. TIMP4 gene is mapped to chromosome 3p25. TIMP-4 binds both progelatinase A and the C domain in a similar manner to that of TIMP-2.

Each vial contains 50% glycerol, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: TIMP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité