Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ERK2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA1310EA 550 EUR InStock
BSBTPA1310
Anti-ERK2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Mitogen-activated protein kinase 1(MAPK1) detection. Tested with WB in Human;Mouse;Rat.

Mitogen-activated protein kinase 1, also known as MAPK1, p42MAPK, and ERK2, is an enzyme which in humans is encoded by the MAPK1 gene. The gene is mapped to 22q11.2. And The protein encoded by this gene is a member of the MAP kinase family. The deduced 360-amino acid human ERK2 protein shares 98% identity with rat Erk2. The MAP kinase ERK2 is widely involved in eukaryotic signal transduction. Upon activation, it translocates to the nucleus of the stimulated cell, where it phosphorylates nuclear targets. Futhermore, the ERK pathway is necessary for experience-dependent plasticity and for long-term potentiation of synaptic transmission in the developing visual cortex. And the MAPK pathway is also involved in responses to NTN1.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: ERK2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité