Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Caspase-7(P11) Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA1442EA 550 EUR InStock
BSBTPA1442
Anti-Caspase-7(P11) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Caspase-7(CASP7) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

CASP7, Caspase-7, apoptosis-related cysteine peptidase, is a human protein encoded by the CASP7 gene. CASP7 orthologs have been identified in nearly all mammals for which complete genome data are available. CASP7 is a member of the caspase(cysteine aspartate protease) family of proteins, and has been shown to be an executioner protein of apoptosis. Using radiation hybrid mapping, the CASP7 gene was localized to human chromosome 10q25.1-q25.2. The orderly activation of CASP7 regulates microglia activation through a protein kinase C-delta(PRKCD)-dependent pathway.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
By Heat: Boiling the paraffin sections in 10mM citrate buffer, pH6.0, for 20mins is required for the staining of formalin/paraffin sections.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: Caspase-7(P11)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité