Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA1577EA 550 EUR InStock
BSBTPA1577
Anti-FOXP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Forkhead box protein P3(FOXP3) detection. Tested with WB in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: FOXP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité