Anti-IL2 Receptor gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA1616EA 550 EUR InStock
BSBTPA1616
Anti-IL2 Receptor gamma Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Cytokine receptor common subunit gamma(IL2RG) detection. Tested with WB in Human.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: IL2 Receptor gamma
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité