Anti-TLR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA1734EA 550 EUR InStock
BSBTPA1734
Anti-TLR8 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Toll-like receptor 8 (TLR8) detection. Tested with WB in Rat; Mouse.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: TLR8
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Rat, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité