Anti-Cytochrome P450 Reductase Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA1952EA 550 EUR InStock
BSBTPA1952
Anti-Cytochrome P450 Reductase Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for NADPH--cytochrome P450 reductase (POR) detection. Tested with WB, IHC-P, ICC in Human; Mouse; Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Cytochrome P450 Reductase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the C-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité