Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGK1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Boster
BSBTPA2045EA 550 EUR InStock
BSBTPA2045
Anti-PGK1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Phosphoglycerate kinase 1(PGK1) detection. Tested with WB, IHC-P in Human;Mouse;Rat.

PGK1(Phosphoglycerate Kinase 1), also known as PGKA, is an enzyme that in humans is encoded by the PGK1 gene. Willard et al.(1985) used a cDNA for human PGK to map the functional PGK1 gene to Xq13. Disulfide bonds in secreted proteins are considered to be inert because of the oxidizing nature of the extracellular milieu. An exception to this rule is a reductase secreted by tumor cells that reduces disulfide bonds in the serine proteinase plasmin. Lay et al.(2000) showed that the plasmin reductase isolated from conditioned medium of fibrosarcoma cells is the glycolytic enzyme phosphoglycerate kinase. Recombinant phosphoglycerate kinase had the same specific activity as the fibrosarcoma-derived protein. Plasma of mice bearing fibrosarcoma tumors contained several-fold more phosphoglycerate kinase, as compared with mice without tumors.

Add 0.2ml of distilled water will yield a concentration of 500ug/ml.

Each vial contains 5mg BSA, 0.9mg NaCl, 0.2mg Na2HPO4, 0.05mg Thimerosal, 0.05mg NaN3.

WB: The detection limit for PGK1 is approximately 1ng/lane under reducing conditions.
Tested Species: In-house tested species with positive results.
Predicted Species: Species predicted to be fit for the product based on sequence similarities.
Other applications have not been tested.
Optimal dilutions should be determined by end users.

Type: Primary
Antigen: PGK1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité