Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA2112EA 550 EUR InStock
BSBTPA2112
Anti-RUNX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Runt-related transcription factor 3(RUNX3) detection. Tested with WB in Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: RUNX3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité