Anti-Tafazzin/TAZ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA2135EA 550 EUR InStock
BSBTPA2135
Anti-Tafazzin/TAZ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for Tafazzin(TAZ) detection. Tested with WB in Human, Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: Tafazzin/TAZ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité