Anti-TrkA Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Boster
BSBTPA2149-2EA 550 EUR InStock
BSBTPA2149-2
Anti-TrkA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Rabbit IgG polyclonal antibody for High affinity nerve growth factor receptor(NTRK1) detection. Tested with WB in Mouse, Rat.
Reconstitute with distilled water.
Add 0,2 ml of distilled water will yield a concentration of 500 µg/ml.
Type: Primary
Antigen: TrkA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: near the N-terminus
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité