Anti-OS9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
BC100-520 BC100-520SS
NOVUBC100-520EA 591 EUR InStock
NOVUBC100-520 NOVUBC100-520SS
Anti-OS9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OS9 (osteosarcoma amplified 9, endoplasmic reticulum lectin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité