Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-104 NB100-104SS
NOVUNB100-104EA 639 EUR InStock
NOVUNB100-104 NOVUNB100-104SS
Anti-ATM Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATM (ataxia telangiectasia mutated)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité