Anti-NTHL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-108BEA 649 EUR InStock
NOVUNB100-108B
Anti-NTHL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Biotin)
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NTHL1 (nth endonuclease III-like 1 (E. coli))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité