Anti-HIF-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-110 NB100-110SS
NOVUNB100-110EA 669 EUR InStock
NOVUNB100-110 NOVUNB100-110SS
Anti-HIF-1 beta Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF-1 beta
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité