Anti-APEX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B8E5C2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-116 NB100-116SS
NOVUNB100-116EA 732 EUR InStock
NOVUNB100-116 NOVUNB100-116SS
Anti-APEX1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 13B8E5C2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APEX1 (APEX nuclease (multifunctional DNA repair enzyme) 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 13B8E5C2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité