Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-123 NB100-123SS
NOVUNB100-123EA 703 EUR InStock
NOVUNB100-123 NOVUNB100-123SS
Anti-HIF1A Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1alpha67]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF1A (hypoxia inducible factor 1, alpha subunit (basic helix-loop-helix transcription factor))
Clonality: monoclonal
Clone: H1alpha67
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité