Anti-HIF-1 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1beta234]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-124SSEA 280 EUR InStock
NOVUNB100-124SS NOVUNB100-124
Anti-HIF-1 beta Mouse Monoclonal Antibody [clone: H1beta234]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HIF-1 beta
Clonality: monoclonal
Clone: H1beta234
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 Kappa
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité