Anti-CLOCK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-126 NB100-126SS
NOVUNB100-126EA 554 EUR InStock
NOVUNB100-126 NOVUNB100-126SS
Anti-CLOCK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CLOCK (clock circadian regulator)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité