Anti-MRE11A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-142 NB100-142SS
NOVUNB100-142EA 656 EUR InStock
NOVUNB100-142 NOVUNB100-142SS
Anti-MRE11A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MRE11A (MRE11 meiotic recombination 11 homolog A (S. cerevisiae))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité