Anti-NBS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-143 NB100-143SS
NOVUNB100-143EA 695 EUR InStock
NOVUNB100-143 NOVUNB100-143SS
Anti-NBS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NBS1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité