Anti-PECAM1 Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: MEC 7.46]
Fournisseur: Novus Biologicals
NOVUNB100-1642FREA 667 EUR InStock
NOVUNB100-1642FR
Anti-PECAM1 Rat Monoclonal Antibody (DyLight® 680) [clone: MEC 7.46]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PECAM1 (platelet/endothelial cell adhesion molecule 1)
Clonality: monoclonal
Clone: MEC 7.46
Conjugation: DyLight® 680
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG1
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité