Anti-MGMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT 23.2]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-168 NB100-168SS
NOVUNB100-168EA 570 EUR InStock
NOVUNB100-168 NOVUNB100-168SS
Anti-MGMT Mouse Monoclonal Antibody [clone: MT 23.2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MGMT (O-6-methylguanine-DNA methyltransferase)
Clonality: monoclonal
Clone: MT 23.2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité