Anti-CHEK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G1D5]
Fournisseur: Novus Biologicals
NB100-1768 NB100-1768SS
NOVUNB100-1768EA 561 EUR InStock
NOVUNB100-1768 NOVUNB100-1768SS
Anti-CHEK1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2G1D5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CHEK1 (checkpoint kinase 1)
Clonality: monoclonal
Clone: 2G1D5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité